Learn More
Acide 3-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropyl)adamantane-1-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10623033
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10623033 1 g Flacon en verre ambré 1g
10520163 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10623033 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RJC02875DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 86301-98-6
Formule moléculaire C14H16F6O2
Poids moléculaire (g/mol) 330.27
Numéro MDL MFCD00193108
Clé InChI GLJDZZQQPFAEPQ-GQPGPOQHSA-N
Synonyme 1-1,1,2,3,3,3-hexafluoroprop-1-yl adamantane-3-carboxylic acid, 1r,3r,5r,7s-3-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropyl adamantane-1-carboxylic acid, 1r,3s,5r,7s-3-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropyl adamantane-1-carboxylic acid
CID PubChem 71299598
Nom IUPAC acide (5S,7R)-3-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropyl)adamantane-1-carboxylique
SMILES C1C2CC3(CC1CC(C2)(C3)C(C(C(F)(F)F)F)(F)F)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl)adamantane-1-carboxylic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 330.27
Pourcentage de pureté 97%