Learn More
Acide 3-(1,3-dioxolan-2-yl)-2-thiophénecarboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10506134
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10506134 250 mg Flacon en verre ambré -
10225704 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10506134 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC58801CB
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 934570-44-2
Formule moléculaire C8H8O4S
Poids moléculaire (g/mol) 200.21
Numéro MDL MFCD09702391
Clé InChI ZODQJPSGAHBVHU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylic acid, 3-1,3-dioxolan-2-yl-2-thiophenecarboxylic acid, 2-2-carboxythien-3-yl-1,3-dioxolane, 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-carboxylicacid, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-1,3-dioxolan-2-yl
CID PubChem 24229593
Nom IUPAC 3-(1,3-dioxolan-2-yl)thiophene-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=C(C=CS1)C1OCCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(1, 3-Dioxolan-2-yl)-2-thiophenecarboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 200.21
Pourcentage de pureté 97%