Learn More
Chlorure de 3-(1,3-dioxolan-2-yl)thiophène-2-sulfonyle, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10061574
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10061574 1 g Flacon en verre ambré 1g
10051574 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10061574 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07810DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 103011-38-7
Formule moléculaire C7H7ClO4S2
Poids moléculaire (g/mol) 254.70
Numéro MDL MFCD08271969
Clé InChI RRTOURREASJQSR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-1,3-dioxolan-2-yl thiophene-2-sulfonyl chloride, chloro 3-1,3-dioxolan-2-yl 2-thienyl sulfone, 3-1,3-dioxolan-2-yl-thiophene-2-sulfonyl chloride
CID PubChem 10538915
Nom IUPAC 3-(1,3-dioxolane-2-yle)thiophène-2-chlorure de sulfonyle
SMILES ClS(=O)(=O)C1=C(C=CS1)C1OCCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(1, 3-Dioxolan-2-yl)thiophene-2-sulfonyl chloride
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 254.71
Pourcentage de pureté 97%