Learn More
3-(1,3-Dithian-2-ylidène)pentane-2,4-dione, TRC
Code produit 30385668
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30385668 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30385668 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4938601G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(1,3-Dithian-2-ylidene)-pentane-2,4-dione
CAS 55727-23-6
Formule moléculaire C9 H12 O2 S2
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C9H12O2S2/c1-6(10)8(7(2)11)9-12-4-3-5-13-9/h3-5H2,1-2H3
SMILES CC(=O)C(=C1SCCCS1)C(=O)C
Nom IUPAC 3-(1,3-dithian-2-ylidene)pentane-2,4-dione
Poids moléculaire (g/mol) 216.32
Poids de la formule 216.0279