Learn More
3-(1,3-Dithian-2-ylidène)pentane-2,4-dione, TRC
Code produit 30373341
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30373341 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30373341 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD493860100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(1,3-Dithian-2-ylidene)-pentane-2,4-dione
CAS 55727-23-6
Formule moléculaire C9 H12 O2 S2
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H12O2S2/c1-6(10)8(7(2)11)9-12-4-3-5-13-9/h3-5H2,1-2H3
SMILES CC(=O)C(=C1SCCCS1)C(=O)C
Nom IUPAC 3-(1,3-dithian-2-ylidene)pentane-2,4-dione
Poids moléculaire (g/mol) 216.32
Poids de la formule 216.0279