Learn More
Acide 3-(1,3-oxazol-5-yl)benzoïque, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10094562
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10094562 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10107852 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10094562 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC35801CB
 Article restreint
Expédition estimée: 27-07-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 252928-82-8
Formule moléculaire C10H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 189.17
Numéro MDL MFCD06797481
Clé InChI GDGXRJDVOKNSCX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-1,3-oxazol-5-yl benzoic acid, 3-oxazol-5-yl benzoic acid, 3-5-oxazolyl benzoic acid, benzoic acid, 3-5-oxazolyl, 3-5-oxazolyl benzoicacid, benzoicacid, 3-5-oxazolyl
CID PubChem 7127813
Nom IUPAC Acide 3-(-Oxazol--yl)1,3-oxazol-5-yl) benzoïque
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C2=CN=CO2
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(1, 3-Oxazol-5-yl)benzoic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 189.17
Pourcentage de pureté 97%