Learn More
[3-(1,3-Thiazol-2-yl)phényl]méthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10022274
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10022274 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10406693 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10022274 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC36513CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 672324-88-8
Formule moléculaire C10H10N2S
Poids moléculaire (g/mol) 190.264
Numéro MDL MFCD08741424
Clé InChI UGCRMJJXRCJZHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-1,3-thiazol-2-yl phenyl methylamine, 3-1,3-thiazol-2-yl phenyl methanamine, 1-3-1,3-thiazol-2-yl phenyl methanamine, 3-thiazol-2-yl phenyl methanamine, 3-thiazol-2-yl benzylamine, benzenemethanamine, 3-2-thiazolyl, 2-3-aminomethyl phenyl-1,3-thiazole, benzenemethanamine,3-2-thiazolyl
CID PubChem 18525727
Nom IUPAC [3-(1,3-thiazol-2-yl)phényl]méthanamine
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CN)C2=NC=CS2
Spécification
Nom chimique ou matériau [3-(1, 3-Thiazol-2-yl)phenyl]methylamine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 190.27
Pourcentage de pureté 97%