Learn More
3-(1-Acetyl-4-piperidinyl)-5-fluoro-1,2-benzisoxazole, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit 15458655
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15458655 250 mg 250mg
15448655 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15458655 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33817.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
1-[4 -(5-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-pipéridinyl]éthanone est utilisé comme réactif dans la synthèse d’une série de 3-(1-substitués-4-pipéridinyl)-1,2-benzisoxazoles qui présentent une activité neuroleptique.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 84163-10-0
Formule moléculaire C14H15FN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 262.284
Numéro MDL MFCD06409291
Clé InChI PZNSVLCWHLHDLK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-5-fluorobenzo d isoxazol-3-yl piperidin-1-yl ethanone, 3-1-acetyl-4-piperidinyl-5-fluoro-1,2-benzisoxazole, piperidine, 1-acetyl-4-5-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl, 1-4-5-fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl piperidin-1-yl ethanone, 3-1-acetyl-4-piperidyl-5-fluoro-1,2-benzisoxazole, 1-4-5-fluorobenzo d isoxazol-3-yl piperidin-1-yl ethan-1-one, 1-4-5-fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl piperidin-1-yl ethan-1-one
CID PubChem 13076420
Nom IUPAC 1-[4-(5-fluoro-1,2-benzoxazole-3-yl)pipéridine-1-yl]éthanone
SMILES CC(=O)N1CCC(CC1)C2=NOC3=C2C=C(C=C3)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(1-Acetyl-4-piperidinyl)-5-fluoro-1,2-benzisoxazole
Point de fusion 158°C to 159°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 262.29
Pourcentage de pureté 96%