Learn More
3-(1-Azépanyl)-1-propanamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-(1-Azepanyl)-1-propanamine |
| CAS | 3437-33-0 |
| Formule moléculaire | C21 H28 O2 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Hexahydro-1H-azepine-1-propanamine, 1-(3-Aminopropyl)hexamethylenimine, 3-(1-Azepanyl)-1-propanamine, 3-(Hexahydro-1-azepinyl)propylamine, 3-Hexamethyleneiminopropylamine, 1-(3-Aminopropyl)-hexamethylenimine, 1-(3-Aminopropyl)hexahydro-1H-azepine |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H28O2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h2,13,16-19,23H,3,5-12H2,1H3/t16-,17-,18+,19+,20-,21+/m0/s1 |
| SMILES | CC[C@]12CC[C@@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@H]1CC[C@]2(O)C#C |
| Nom IUPAC | (8R,9R,10R,13S,14R,17S)-13-etil-17-etinil-17-hidroxi-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Poids moléculaire (g/mol) | 312.446 |
| Poids de la formule | 312.209 |