Learn More
3-(1-azépanyl)-2,2-diméthylpropylamine, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10662875
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10662875 5 g 5g
10551573 250 mg 250mg
10503983 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10662875 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO01190DE
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 845885-85-0
Formule moléculaire C11H24N2
Poids moléculaire (g/mol) 184.327
Numéro MDL MFCD06200874
Clé InChI SUDFIJJDSKVMSO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-azepan-1-yl-2,2-dimethylpropan-1-amine, 3-1-azepanyl-2,2-dimethylpropylamine, 3-azepan-1-yl-2,2-dimethyl-propylamine, 1h-azepine-1-propanamine,hexahydro-b,b-dimethyl, 3-azaperhydroepinyl-2,2-dimethylpropylamine
CID PubChem 2794705
Nom IUPAC 3-(azépane-1-yl)-2,2-diméthylpropan-1-amine
SMILES CC(C)(CN)CN1CCCCCC1
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-(1-Azepanyl)-2, 2-dimethylpropylamine
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Quantité 5 g
Poids de la formule 184.32
Pourcentage de pureté 95%