Learn More
3-((1-Benzyl-1H-indazol-3-yl)oxy)-N,N-dimethylpropan-1-amine hydrochloride, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31089433
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31089433 25 g
31088950 5 g
31077155 10 g
31083921 500 g
31076585 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31089433 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD11598625g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-((1-Benzyl-1H-indazol-3-yl)oxy)-N,N-dimethylpropan-1-amine hydrochloride
CAS 132-69-4
Formule moléculaire C19H24ClN3O
Numéro MDL MFCD00078957
Quantité 25 g
SMILES CN(C)CCCOC1=NN(CC2=CC=CC=C2)C3=C1C=CC=C3.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 345.87
Pourcentage de pureté 98%