Learn More
3-[1-[Di(méthyl-d3)amino]éthyl]phénol, TRC
Code produit 30371852
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30371852 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30371852 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4708221MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-[1-[Di(methyl-d3)amino]ethyl]phenol
CAS 194930-03-5
Formule moléculaire C10H9D6NO
Quantité 1 mg
Synonyme Phenol, 3-[1-[di(methyl-d3)amino]ethyl]-, 3-[1-[Di(methyl-d3)amino]ethyl]phenol, 3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenol-D6 (N,N-dimethyl-D6)
Formule InChI InChI=1S/C10H15NO/c1-8(11(2)3)9-5-4-6-10(12)7-9/h4-8,12H,1-3H3/i2D3,3D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])N(C(C)c1cccc(O)c1)C([2H])([2H])[2H]
Poids moléculaire (g/mol) 171.27
Poids de la formule 171.153