Learn More
3-(1-méthyl-1H-pyrazol-3-yl)chlorure de benzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10788645
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10788645 1 g Flacon en verre ambré 1g
10153764 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10788645 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC60603DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 912569-59-6
Formule moléculaire C10H9ClN2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 256.704
Numéro MDL MFCD09817503
Clé InChI QGUULJKRHYTFTP-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 24229628
Nom IUPAC Chlorure de 3-(1-méthylpyrazol-3-yl) benzènesulfonyle
SMILES CN1C=CC(=N1)C2=CC(=CC=C2)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzenesulfonyl chloride
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Synonyme 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl, 3-1-methylpyrazol-3-yl benzenesulfonyl chloride, 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzenesulphonyl chloride, 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzene-1-sulfonyl chloride, chloro 3-1-methylpyrazol-3-yl phenyl sulfone, 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl phenylsulfonyl chloride, 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride,3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl
Poids de la formule 256.71
Pourcentage de pureté 97%