Learn More
[3-(1-méthyl-1H-pyrazol-3-yl)phényl]méthanol, 90 %, Thermo Scientific™
Code produit 11346845
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11346845 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11346845 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC60609DE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Nom chimique ou matériau [3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)phenyl]methanol
CAS 910037-09-1
% min. CAS 89.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C11H12N2O
Numéro MDL MFCD09065007
Quantité 5 g
Synonyme 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl phenyl methanol, 3-1-methylpyrazol-3-yl phenyl methanol, 3-1-methylpyrazol-3-yl phenyl methan-1-ol
Clé InChI IFFXGZCJGGVFOF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C=CC(=N1)C2=CC(=CC=C2)CO
Nom IUPAC [3-(1-méthylpyrazol-3-yl)phényl]méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 188.23
CID PubChem 24229630
Poids de la formule 188.23
Pourcentage de pureté 90%