Learn More
3-(1-Méthyl-1H-pyrazol-5-yl)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)benzoic acid |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 202.21 |
| Pourcentage de pureté | 97% |