Learn More
3-(1-Méthyléthyl)-2-phényl-5-oxazolidineméthanol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-(1-Methylethyl)-2-phenyl-5-oxazolidinemethanol |
| CAS | 54126-58-8 |
| Formule moléculaire | C13H19NO2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 2-Phenyl-3-isopropyl-5-hydroxymethyloxazolidine |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H19NO2/c1-10(2)14-8-12(9-15)16-13(14)11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10,12-13,15H,8-9H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)N1CC(CO)OC1c2ccccc2 |
| Nom IUPAC | (2-phényl-3-propan-2-yl-1,3-oxazolidin-5-yl)méthanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 221.3 |
| Poids de la formule | 221.1416 |