Learn More
Acide 3-(1-naphtyl)acrylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11478406
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11478406 250 g 250g
11458406 10 g 10g
11468406 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11478406 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15422.30
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 13026-12-5 | C13H10O2 | 198.22 g/mol
3-(1-Naphthyl)acrylic acid is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 3-(1-naphthyl)acrylique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans des récipients étanches au frais et au sec. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13026-12-5
Formule moléculaire C13H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 198.22
Numéro MDL MFCD00014317,MFCD00014317
Clé InChI WPXMLUUYWNHQOR-CMDGGOBGSA-N
Synonyme naphthalene-1-acrylic acid, z-3-1-naphthyl acrylic acid, z-3-naphthalen-1-yl-acrylic acid, z-3-naphthalen-1-yl acrylic acid, 2z-3-naphthalen-1-yl prop-2-enoic acid
CID PubChem 12158295
SMILES OC(=O)\C=C\C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(1-Naphthyl)acrylic acid
Point de fusion 210°C to 212°C
Quantité 250 g
Beilstein 1868617
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Nom IUPAC Acide (Z)-3-naphthalén-1-ylprop-2-énoïque
Poids de la formule 198.22
Pourcentage de pureté 98%