Learn More
3-(1-naphthyle)-L-alanine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15400359
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15400359 1 g 1g
15420359 250 mg 250mg
15410359 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15400359 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63586.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 55516-54-6 | C13H13NO2 | 215.25 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Réfrigéré. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 55516-54-6
Formule moléculaire C13H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 215.25
Numéro MDL MFCD00066086
Clé InChI OFYAYGJCPXRNBL-LBPRGKRZSA-N
Synonyme l-1-naphthylalanine, 3-1-naphthyl-l-alanine, h-1-nal-oh, s-2-amino-3-naphthalen-1-yl propanoic acid, 3-1-naphthyl-l-ala, unii-9g930ul92r, naphthalen-2-yl-3-alanine, 2s-2-amino-3-naphthalen-1-yl propanoic acid, 3-naphth-1-yl-d-alanine, 1-naphthyl-l-alanine
CID PubChem 2724883
SMILES [NH3+][C@@H](CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(1-Naphthyl)-L-alanine
Beilstein 4352833
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Nom IUPAC (2S)-2-azaniumyl-3-(naphtalène-1-yl)propanoate
Quantité 1 g
Poids de la formule 215.25
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide