Learn More
Acide 3-(1-naphtyl)propionique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15466657
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15466657 1 g 1g
15476657 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15466657 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33795.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3243-42-3 | C13H12O2 | 200.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3243-42-3
Formule moléculaire C13H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 200.24
Numéro MDL MFCD00033058
Clé InChI PRLKVVMRQFFIOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-1-naphthyl propionic acid, 3-naphthalen-1-yl propanoic acid, 1-naphthalenepropanoic acid, 1-naphthalenepropionic acid, 3-1-naphthyl-propionic acid, 3-1-naphthyl propanoic acid, 3-naphth-1-yl propanoic acid, 3-naphthalen-1-yl-propionic acid, 1-naphthalenepropanoicacid, 3-naphthylpropanoic acid
CID PubChem 95254
Nom IUPAC Acide 3-naphthalène-1-ylpropanoïque
SMILES OC(=O)CCC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(1-Naphthyl)propionic acid
Point de fusion 155°C to 159°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 200.24
Pourcentage de pureté 96%