Learn More
3-(1-Naphthyl)propionic Acid, TRC
Code produit 30484003
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
250 mg
Conditionnement:
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30484003 50 mg -
30466069 25 mg 25mg
30474349 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30484003 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN37316350MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3243-42-3
Formule moléculaire C13H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 200.23
Nom IUPAC 3-naphthalen-1-ylpropanoic acid
SMILES OC(=O)CCc1cccc2ccccc12
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(1-Naphthyl)propionic Acid
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H12O2/c14-13(15)9-8-11-6-3-5-10-4-1-2-7-12(10)11/h1-7H,8-9H2,(H,14,15)
Poids de la formule 200.0837