Learn More
3-(1-Nitroéthyl)-2-benzofuran-1(3H)-one, TRC
Code produit 30467535
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30467535 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30467535 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN49589850MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(1-Nitroethyl)-2-benzofuran-1(3H)-one
CAS 79017-08-6
Formule moléculaire C10 H9 N O4
Quantité 50 mg
Synonyme 3-(1-Nitroethyl)-3H-2-benzofuran-1-one, 3-(1-Nitroethyl)-1(3H)-isobenzofuranone
Formule InChI InChI=1S/C10H9NO4/c1-6(11(13)14)9-7-4-2-3-5-8(7)10(12)15-9/h2-6,9H,1H3
SMILES CC(C1OC(=O)c2ccccc12)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 3-(1-nitroéthyl)-3H-2-benzofuran-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 207.2
Poids de la formule 207.0532
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.