Learn More
3-(1-Pipérazinyl)-1,2-benzisothiazole, TRC
Code produit 30423481
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30423481 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30423481 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP4806005G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(1-Piperazinyl)-1,2-benzisothiazole
CAS 87691-87-0
Formule moléculaire C11H13N3S
Quantité 5 g
Synonyme 3-(Piperazin-1-yl)benzoisothiazole, N-(3-Benzisothiazolyl)piperazine, 1-(1,2-Benzisothiazol-3-yl)piperazine, Ziprasidone EP Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C11H13N3S/c1-2-4-10-9(3-1)11(13-15-10)14-7-5-12-6-8-14/h1-4,12H,5-8H2
SMILES C1CN(CCN1)c2nsc3ccccc23
Nom IUPAC 3-pipérazin-1-yl-1,2-benzothiazole
Poids moléculaire (g/mol) 219.31
Poids de la formule 219.083