Learn More
3-(1-Piperazinyl)-1,2-benzisoxazole, 96 %
Code produit 11464680
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11464680 1 g 1g
11454680 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11464680 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50746.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87691-89-2
Formule moléculaire C11H13N3O
Poids moléculaire (g/mol) 203.245
Numéro MDL MFCD08060968
Clé InChI ZDFQBFVFCPABKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-piperazin-1-yl benzo d isoxazole, 3-1-piperazinyl-1,2-benzisoxazole, 3-piperazin-1-yl-1,2-benzoxazole, 3-piperazin-1-yl-1,2-benzisoxazole, 3-1-piperazino-1,2-benzisoxazole, 3-piperazinylbenzo d isoxazole, 3-piperazin-1-yl-benzo d isoxazole, 3-1-piperazinyl-1,2-benzoxazole, 4 1,2-benzisoxazol-3-yl piperazine
CID PubChem 13232475
Nom IUPAC 3-pipérazine-1-yl-1,2-benzoxazole
SMILES C1CN(CCN1)C2=NOC3=CC=CC=C32
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(1-Piperazinyl)-1,2-benzisoxazole
Point de fusion 74°C to 76°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 203.25
Pourcentage de pureté 96%