Learn More
3-(1-pipérazinyle)phénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11359475
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11359475 5 g 5g
11369475 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11359475 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L18702.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 59817-32-2 | C10H14N2O | 178.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59817-32-2
Formule moléculaire C10H14N2O
Poids moléculaire (g/mol) 178.24
Numéro MDL MFCD00052896
Clé InChI AYGYICRITMSJOC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-piperazin-1-yl phenol, 1-3-hydroxyphenyl piperazine, 3-1-piperazinyl phenol, n-3-hydroxyphenyl piperazine, 3-piperazin-1-yl-phenol, 1-3-hydroxyphenyl-piperazine, phenol, 3-1-piperazinyl, 3-piperazinylphenol, 3-hydroxyphenylpiperazine
CID PubChem 2736597
SMILES OC1=CC=CC(=C1)N1CCNCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(1-Piperazinyl)phenol
Point de fusion 205°C to 208°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3263
Beilstein 4248583
Sensibilité Air sensitive
Nom IUPAC 3-(piperazin-1-yl)phénol
Poids de la formule 178.24
Pourcentage de pureté 98%