Learn More
3-(1-Piperazinylméthyl)indole, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15450079
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15450079 1 g 1g
15470079 250 mg 250mg
15460079 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15450079 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63402.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 114746-66-6 | C13H17N3 | 215.3 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 114746-66-6
Formule moléculaire C13H17N3
Poids moléculaire (g/mol) 215.3
Clé InChI ZTNAIHGOFCMOPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-piperazin-1-ylmethyl-1h-indole, 1h-indole,3-1-piperazinylmethyl, acmc-1c6nr, 1-1h-indole-3-ylmethyl piperazine, 1h-indole, 3-1-piperazinylmethyl-, hydrochloride
CID PubChem 17880880
Nom IUPAC 3-(pipérazine-1-ylméthyl)-1H-indole
SMILES C1CN(CCN1)CC2=CNC3=CC=CC=C32
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(1-Piperazinylmethyl)indole
Quantité 1 g
Poids de la formule 215.29
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide