Learn More
3-(1-pyridinio)-1-propanesulfonate, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15547039 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15547039 50 g 50g
15557039 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15547039 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 459670500
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 15471-17-7 | C8H11NO3S | 201.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15471-17-7
Formule moléculaire C8H11NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 201.24
Numéro MDL MFCD00064468
Clé InChI REEBJQTUIJTGAL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-pyridin-1-ium-1-yl propane-1-sulfonate, ndsb-201, 1-3-sulphonatopropyl pyridinium, unii-qn4i6ai9ek, 3-1-pyridinio-1-propanesulfonate, 1-pyridiniumpropane-3-sulfonate, qn4i6ai9ek, 1-3-sulfopropyl pyridinium hydroxide, inner salt, pyridinium, 1-3-sulfopropyl-, inner salt, 1-3-sulfonatopropyl pyridin-1-ium
CID PubChem 84929
Nom IUPAC 3-pyridine-1-ium-1-ylpropane-1-sulfonate
SMILES [O-]S(=O)(=O)CCC[N+]1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(1-Pyridinio)-1-propanesulfonate
Point de fusion 275.0°C
Perte à la dessiccation 1% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Quantité 50 g
Informations sur la solubilité (10% in water) Clear solution
Poids de la formule 201.25
Pourcentage de pureté 99%