Learn More
3-(1-pyridinio)-1-propanesulfonate, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15557039 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15557039 250 g 250g
15547039 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15557039 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 459672500
 Article restreint
Expédition estimée: 24-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 15471-17-7 | C8H11NO3S | 201.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15471-17-7
Formule moléculaire C8H11NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 201.24
Numéro MDL MFCD00064468
Clé InChI REEBJQTUIJTGAL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-pyridin-1-ium-1-yl propane-1-sulfonate, ndsb-201, 1-3-sulphonatopropyl pyridinium, unii-qn4i6ai9ek, 3-1-pyridinio-1-propanesulfonate, 1-pyridiniumpropane-3-sulfonate, qn4i6ai9ek, 1-3-sulfopropyl pyridinium hydroxide, inner salt, pyridinium, 1-3-sulfopropyl-, inner salt, 1-3-sulfonatopropyl pyridin-1-ium
CID PubChem 84929
Nom IUPAC 3-pyridine-1-ium-1-ylpropane-1-sulfonate
SMILES [O-]S(=O)(=O)CCC[N+]1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(1-Pyridinio)-1-propanesulfonate
Point de fusion 275.0°C
Perte à la dessiccation 1% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Quantité 250 g
Informations sur la solubilité (10% in water) Clear solution
Poids de la formule 201.25
Pourcentage de pureté 99%