missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ester de pinacol de l’acide 3-(1-Pyrolidinylcarbonyl)benzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific™

Code produit 11432160
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11432160 5 g 5g
11422160 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11432160 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H28801.06
Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 1073353-61-3
Formule moléculaire C17H24BNO3
Poids moléculaire (g/mol) 301.19
Numéro MDL MFCD09027086
Clé InChI CLPFNNNIZHMNPT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyrrolidin-1-yl 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methanone, 3-1-pyrrolidinylcarbonyl benzeneboronic acid pinacol ester, 3-pyrrolidine-1-carbonyl phenyl boronic acid pinacol ester, 1-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoyl pyrrolidine, amtb024, 3-pyrrolidinylcarbonylphenylboronic acid pinacol ester, 3-pyrrolidinylcarbonylphenylboronic acid, pinacol ester, 3-pyrrolidine-1-carbonyl benzeneboronic acid pinacol ester, 3-pyrrolidine-1-carbonyl phenylboronic acid pinacol ester, 3-pyrrolidine-1-carbonyl phenylboronic acid, pinacol ester
CID PubChem 16218348
Nom IUPAC 1-[3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoyl]pyrrolidine
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(=CC=C1)C(=O)N1CCCC1

Spécification

Nom chimique ou matériau 3-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Point de fusion 96°C to 98°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 301.19
Pourcentage de pureté 97%
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.