Learn More
Acide 3-(1-pyrrolyl)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15455917
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15455917 1 g 1g
15465917 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15455917 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33124.03
 Article restreint
Expédition estimée: 12-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 61471-45-2 | C11H8NO2 | 186.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 61471-45-2
Formule moléculaire C11H8NO2
Poids moléculaire (g/mol) 186.19
Numéro MDL MFCD02656610
Clé InChI PODFNQCZFHLJPH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 3-1h-pyrrol-1-yl benzoic acid, 3-pyrrol-1-yl-benzoic acid, benzoic acid, 3-1h-pyrrol-1-yl, n-3-carboxy phenylpyrrole, 3-1-pyrrolyl benzoic acid, 3-pyrrol-1-yl benzoic acid, 3-pyrrolylbenzoic acid, 1-3-carboxyphenyl-1h-pyrrole, benzoicacid,3-1h-pyrrol-1-yl, benzoicacid, 3-1h-pyrrol-1-yl
CID PubChem 736537
Nom IUPAC Acide 3-pyrrol-1-ylbenzoique
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=CC(=C1)N1C=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(1-Pyrrolyl)benzoic acid
Point de fusion 175°C to 178°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 187.2
Pourcentage de pureté 97%