Learn More
Diacétate de 3,17-dihydroxy-pregna-3,5-diène-20-one, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,17-Dihydroxy-pregna-3,5-dien-20-one Diacetate |
| CAS | 4954-07-8 |
| Formule moléculaire | C25H34O5 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 3,17-Bis(acetyloxy)-pregna-3,5-dien-20-one |
| Formule InChI | InChI=1S/C25H34O5/c1-15(26)25(30-17(3)28)13-10-22-20-7-6-18-14-19(29-16(2)27)8-11-23(18,4)21(20)9-12-24(22,25)5/h6,14,20-22H,7-13H2,1-5H3/t20-,21+,22+,23+,24+,25+/m1/s1 |
| SMILES | [H][C@@]12CC=C3[C@@](CCC(OC(C)=O)=C3)(C)[C@@H]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@H]2([H])CC[C@H]4([O]C(C)=O)C(C)=O |
| Nom IUPAC | (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetil-10,13-dimetil-2,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantreno-3,17-diil diacetato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 414.53 |
| Poids de la formule | 414.24 |