Learn More
3-(1 h-1,2,4-triazole-1-yl)benzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-yl)benzaldehyde |
| CAS | 868755-54-8 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Formule moléculaire | C9H7N3O |
| Numéro MDL | MFCD08271896 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl benzaldehyde, 3-1,2,4-triazol-1-yl benzaldehyde, benzaldehyde,3-1h-1,2,4-triazol-1-yl, pubchem22932, 3-1,2,4-triazolyl benzaldehyde, 3-1,2,4 triazol-1-yl-benzaldehyde |
| Clé InChI | YGKBHMJLDGOYPI-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O=CC1=CC(=CC=C1)N1C=NC=N1 |
| Afficher plus |