Learn More
Acide 3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10799215
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10799215 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10596324 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10799215 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC38401CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 167626-64-4
Formule moléculaire C9H7N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 189.174
Numéro MDL MFCD08271895
Clé InChI SZKWCOCFEIVCAB-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 22224944
Nom IUPAC Acide 3-(1,2,4-triazol-1-yl)benzoïque
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N2C=NC=N2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-yl)benzoic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Synonyme 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl benzoic acid, 3-1,2,4-triazol-1-yl benzoic acid, 3-1,2,4 triazol-1-yl-benzoic acid, benzoic acid, 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl, pubchem19567, 3-1,2,4-triazolyl benzoic acid, 1-3-carboxyphenyl-1h-1,2,4-triazole, benzoic acid,3-1h-1,2,4-triazol-1-yl
Poids de la formule 189.17
Pourcentage de pureté 97%