Learn More
3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylméthyl)aniline, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10518633
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10518633 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10205804 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10518633 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC45414CB
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 127988-22-1
Formule moléculaire C9H10N4
Poids moléculaire (g/mol) 174.207
Numéro MDL MFCD08060528
Clé InChI LFINNEVQJQXPHN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl aniline, 3-1,2,4-triazol-1-ylmethyl aniline, 3-1,2,4-triazol-1-yl methyl aniline, 3-1,2,4 triazol-1-ylmethyl-phenylamine, 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl aniline, benzenamine,3-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl, 3-1,2,4-triazolylmethyl phenylamine, acmc-20e0ac, 1-3-aminobenzyl-1h-1,2,4-triazole
CID PubChem 6482004
Nom IUPAC 3-(1,2,4-triazol-1-ylméthyl)aniline
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N)CN2C=NC=N2
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-ylmethyl)aniline
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 174.21
Pourcentage de pureté 97%