Learn More
Acide 3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylméthyl)benzoïque, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10178182
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10178182 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10178182 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC45401DA
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(1H-1, 2, 4-triazol-1-ylmethyl)benzoic acid
CAS 857284-23-2
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C10H9N3O2
Numéro MDL MFCD07186456
Quantité 1 g
Synonyme 3-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzoic acid, 3-1,2,4 triazol-1-ylmethyl-benzoic acid, 3-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzoic acid, benzoic acid,3-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl, 3-1,2,4-triazolylmethyl benzoic acid, 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl benzoic acid, benzoic acid, 3-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl
Clé InChI XIJPFLBFQZEFKY-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=CC(CN2C=NC=N2)=CC=C1
Nom IUPAC 3-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]benzoic acid
Poids moléculaire (g/mol) 203.20
CID PubChem 3159713
Poids de la formule 203.2
Pourcentage de pureté 97%