Learn More
3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylméthyle)benzonitrile, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10632685
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10632685 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10632685 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC45416DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-ylmethyl)benzonitrile
CAS 876728-37-9
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule moléculaire C10H8N4
Numéro MDL MFCD08271931
Quantité 1 g
Synonyme 3-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzonitrile, 3-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzonitrile, 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl benzonitrile, 3-1,2,4-triazolylmethyl benzenecarbonitrile, benzonitrile,3-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl
Clé InChI ZYQNZNVPCHZDLT-UHFFFAOYSA-N
SMILES N#CC1=CC(CN2C=NC=N2)=CC=C1
Nom IUPAC 3-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]benzonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 184.20
CID PubChem 22360594
Poids de la formule 184.2
Pourcentage de pureté 97%