Learn More
3-(1 H-imidazol-1-yl)benzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-(1H-imidazol-1-yl)benzaldehyde |
| CAS | 127404-22-2 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Formule moléculaire | C10H8N2O |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 3-1h-imidazol-1-yl benzaldehyde, 3-1-imidazolyl benzaldehyde, benzaldehyde, 3-1h-imidazol-1-yl, 3-imidazol-1-yl benzaldehyde, pubchem22683, 3-imidazolylbenzaldehyde |
| Clé InChI | CGTQCZGDVDTRDI-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC(=CC(=C1)N2C=CN=C2)C=O |
| Nom IUPAC | 3-imidazol-1-ylbenzaldéhyde |
| Poids moléculaire (g/mol) | 172.187 |
| Afficher plus |