Learn More
3-(1 H-Imidazol-1-ylméthyl)aniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10717295
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10717295 250 mg 250mg
10079552 1 g 1g
10245794 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10717295 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC43214CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 120107-85-9
Formule moléculaire C10H11N3
Poids moléculaire (g/mol) 173.219
Clé InChI HOZXQBSHRUITCX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-1h-imidazol-1-ylmethyl aniline, 3-1h-imidazol-1-yl methyl aniline, 3-imidazol-1-ylmethyl aniline, benzenamine, 3-1h-imidazol-1-ylmethyl, 3-1-imidazolylmethyl aniline, 3-imidazol-1-ylmethyl-phenylamine, benzenamine,3-1h-imidazol-1-ylmethyl, 3-imidazolylmethyl phenylamine, acmc-20e0av
CID PubChem 6481821
Nom IUPAC 3-(imidazole-1-ylméthyl)aniline
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N)CN2C=CN=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(1H-Imidazol-1-ylmethyl)aniline
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 250 mg
Poids de la formule 173.22
Pourcentage de pureté 97%