Learn More
3-(1H-Imidazol-1-ylméthyl)benzaldéhyde, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10081384
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10081384 250 mg 250mg
10386324 1 g 1g
10265314 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10081384 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC43204CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 102432-05-3
Formule moléculaire C11H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 186.214
Numéro MDL MFCD08271917
Clé InChI JMKQKKQFLYPQDD-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 10397537
Nom IUPAC 3-(Imidazol-1-ylméthyl)benzaldéhyde
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CN2C=CN=C2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(1H-imidazol-1-ylmethyl)benzaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Synonyme 3-1h-imidazol-1-ylmethyl benzaldehyde, benzaldehyde,3-1h-imidazol-1-ylmethyl, 3-imidazol-1-ylmethyl benzaldehyde, 3-1h-imidazol-1-yl methyl benzaldehyde, benzaldehyde, 3-1h-imidazol-1-ylmethyl, acmc-1c5ro, 3-imidazolylmethyl benzaldehyde
Poids de la formule 186.21
Pourcentage de pureté 97%