Learn More
Chlorhydrate d’acide 3-(1H-Imidazol-1-ylméthyle)benzoïque, Tech., Thermo Scientific™
Code produit 10306624
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10306624 1 g 1g
10595934 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10306624 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC43251DA
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 218131-32-9
Formule moléculaire C11H11ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 238.671
Numéro MDL MFCD08690248
Clé InChI YTCNDYWVEAFCMT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-1h-imidazol-1-ylmethyl benzoic acid hydrochloride, 3-imidazol-1-ylmethyl-benzoic acid hydrochloride, 3-imidazol-1-ylmethyl benzoic acid hydrochloride, 3-imidazolylmethyl benzoic acid, chloride, 3-1h-imidazol-1-yl methyl benzoic acid hydrochloride, 3-1h-imidazol-1-yl methyl benzoic acid-hydrogen chloride 1/1
CID PubChem 18525763
Nom IUPAC Acide 3-(imidazol-1-ylméthyl)benzoïque ; hydrochlorure
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CN2C=CN=C2)C(=O)O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(1H-Imidazol-1-ylmethyl)benzoic acid hydrochloride
% min. CAS 89.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 238.67
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique