Learn More
3-(1H-imidazol-4-yl)propanoic Acid, TRC
Code produit 30240714
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30240714 100 mg 100mg
30240781 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30240714 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI385623100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1074-59-5
Formule moléculaire C6H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 140.13
Synonyme Deaminohistidine, Imidazolylpropionic acid, Deamino-histidine
Nom IUPAC 3-(1H-imidazol-4-yl)propanoic acid
SMILES OC(=O)CCc1c[nH]cn1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(1H-imidazol-4-yl)propanoic Acid
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H8N2O2/c9-6(10)2-1-5-3-7-4-8-5/h3-4H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)
Poids de la formule 140.0586