Learn More
3-(1H-Pyrazol-1-yl)alanine, TRC
Code produit 30424981
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30424981 500 mg
30408969 250 mg
30412691 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30424981 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP842245500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2734-48-7
Formule moléculaire C6H9N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 155.15
Synonyme (alphaS)-alpha-Amino-1H-pyrazole-1-propanoic Acid, L-beta-(1-Pyrazolyl)alanine, beta-(Pyrazol-1-yl)-L-alanine, beta-Pyrazolyl-L-alanine
Nom IUPAC (2S)-2-amino-3-pyrazol-1-ylpropanoic acid
SMILES N[C@@H](Cn1cccn1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(1H-Pyrazol-1-yl)alanine
Formule InChI InChI=1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)4-9-3-1-2-8-9/h1-3,5H,4,7H2,(H,10,11)/t5-/m0/s1
Quantité 500 mg
Poids de la formule 155.0695
Conditions d’expédition Room Temperature