Learn More
3-(1H-pyrazol-1-yl)benzaldéhyde, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10778643
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10778643 1 g 1g
10631875 250 mg 250mg
10082494 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10778643 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC32904DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 852227-92-0
Formule moléculaire C10H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 172.187
Numéro MDL MFCD06740321
Clé InChI NKFXXJOWQSOGOF-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 7172309
Nom IUPAC 3-pyrazol-1-ylbenzaldéhyde
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N2C=CC=N2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Synonyme 3-1h-pyrazol-1-yl benzaldehyde, 3-1-pyrazolyl benzaldehyde, 3-1h-pyrazol-1-yl benzenecarbaldehyde, 3-pyrazol-1-yl-benzaldehyde, 3-pyrazol-1-yl benzaldehyde, benzaldehyde,3-1h-pyrazol-1-yl, 3-pyrazolylbenzaldehyde, benzaldehyde, 3-1h-pyrazol-1-yl
Poids de la formule 172.19
Pourcentage de pureté 97%