Learn More
3-(1H-Pyrazol-1-ylméthyl)aniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10662475
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 10662475
Marque: Thermo Scientific Maybridge CC56114CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 892502-09-9
Formule moléculaire C10H11N3
Poids moléculaire (g/mol) 173.219
Clé InChI JGTYTUGTENJXBY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-1h-pyrazol-1-ylmethyl aniline, 3-1h-pyrazol-1-yl methyl aniline, 3-pyrazol-1-ylmethyl-phenylamine, 3-pyrazol-1-ylmethyl aniline, 3-1-pyrazolyl methyl aniline, 3-1h-pyrazol-1-ylmethyl phenyl amine, 3-pyrazolylmethyl phenylamine
CID PubChem 6485349
Nom IUPAC 3-(pyrazol-1-ylméthyl)aniline
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N)CN2C=CC=N2
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)aniline
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 250 mg
Poids de la formule 173.22
Pourcentage de pureté 97%