Learn More
3-(1H-Pyrazol-1-ylméthyl)aniline, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)aniline |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 173.22 |
| Pourcentage de pureté | 97% |