Learn More
3-(1H-Pyrazol-1-ylméthyl)benzylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10275984
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10275984 250 mg 250mg
10356234 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10275984 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC56113CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 562803-76-3
Formule moléculaire C11H13N3
Poids moléculaire (g/mol) 187.246
Numéro MDL MFCD08572164
Clé InChI XKFHMAZBNKKNMT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-1h-pyrazol-1-ylmethyl benzylamine, 3-1h-pyrazol-1-ylmethyl phenyl methanamine, 1-3-aminomethyl benzyl-1h-pyrazole, 3-pyrazol-1-ylmethyl phenyl methanamine, 1-3-pyrazol-1-ylmethyl phenyl methanamine, 3-pyrazolylmethyl phenyl methylamine, 3-1h-pyrazol-1-yl methyl benzylamine, 3-1h-pyrazole-1-ylmethyl benzenemethanamine, benzenemethanamine,3-1h-pyrazol-1-ylmethyl, 3-1h-pyrazol-1-yl methyl phenyl methanamine
CID PubChem 16640564
Nom IUPAC [3-(pyrazol-1-ylméthyl)phényl]méthanamine
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CN)CN2C=CC=N2
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzylamine
% min. CAS 89.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 187.24
Pourcentage de pureté 90%