Learn More
Acide 3-(1H-pyrazol-3-yl)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10694025
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10694025 5 g Flacon en verre ambré 5g
10053872 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10596903 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10694025 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC31701DE
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 850375-11-0
Formule moléculaire C10H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 188.19
Numéro MDL MFCD03407956
Clé InChI RXZRBZWATRFHCS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-1h-pyrazol-5-yl benzoic acid, 3-1h-pyrazol-3-yl benzoic acid, 3-2h-pyrazol-3-yl benzoic acid, benzoic acid, 3-1h-pyrazol-3-yl, 5-3-carboxyphenyl-1h-pyrazole, pubchem22748, buttpark 44\01-87, d0tx9p, 3-pyrazol-3-ylbenzoic acid, 3-pyrazol-5-ylbenzoic acid
CID PubChem 2795542
Nom IUPAC Acide 3-(1H-pyrazol-5-yl)benzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC=CC(=C1)C1=CC=NN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(1H-Pyrazol-3-yl)benzoic acid
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 188.19
Pourcentage de pureté 97%