Learn More
3-(1H-pyrrol-1-yl)aniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10344712
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10344712 1 g Flacon en verre ambré -
10089161 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10344712 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC21914DA
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 89353-42-4
Formule moléculaire C10H10N2
Poids moléculaire (g/mol) 158.204
Numéro MDL MFCD03407309
Clé InChI PJGDCPOPSNUYHC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-1h-pyrrol-1-yl aniline, 3-pyrrol-1-yl-phenylamine, 3-pyrrol-1-yl aniline, 3-pyrrolylphenylamine, 3-1-pyrrolyl aniline, 3-pyrrol-1-yl-aniline, 1-3-aminophenyl pyrrole, benzenamine, 3-1h-pyrrol-1-yl
CID PubChem 2760546
Nom IUPAC 3-pyrrol-1-ylaniline
SMILES C1=CN(C=C1)C2=CC(=CC=C2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(1H-pyrrol-1-yl)aniline
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 158.2
Pourcentage de pureté 97%