Learn More
3-(1 H-pyrrol-1-yl)benzaldéhyde, 95+ %, Thermo Scientific™
Code produit 10702103
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10702103 250 mg 250mg
10029121 1 g 1g
10652305 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10702103 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC21904CB
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 129747-77-9
Formule moléculaire C11H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 171.20
Numéro MDL MFCD03086140
Clé InChI PALTUANHIBXQMX-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2776528
Nom IUPAC 3-pyrrole-1-ylbenzaldéhyde
SMILES O=CC1=CC(=CC=C1)N1C=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-(1H-Pyrrol-1-yl)benzaldehyde
Plage de pourcentage du dosage 95%
Quantité 250 mg
Synonyme 3-1h-pyrrol-1-yl benzaldehyde, 3-pyrrol-1-yl-benzaldehyde, 3-pyrrol-1-yl benzaldehyde, benzaldehyde,3-1h-pyrrol-1-yl, benzaldehyde, 3-1h-pyrrol-1-yl, acmc-20airb, 3-pyrrolylbenzaldehyde, 3-1-pyrrolyl benzaldehyde
Poids de la formule 171.2
Pourcentage de pureté 95%