Learn More
3-(1H-Pyrrol-1-yl)benzène-1-carbothioamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10354062
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10354062 10 g 10g
10029471 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10354062 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SPB01074EA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 175276-79-6
Formule moléculaire C11H10N2S
Poids moléculaire (g/mol) 202.275
Numéro MDL MFCD00052522
Clé InChI LKZUYCBQOPNMNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-1h-pyrrol-1-yl benzene-1-carbothioamide, 3-pyrrol-1-yl benzenecarbothioamide, 3-1h-pyrrol-1-yl benzenecarbothioamide, benzenecarbothioamide,3-1h-pyrrol-1-yl, 3-1h-pyrrol-1-yl benzothioamide, amino 3-pyrrolylphenyl methane-1-thione
CID PubChem 2799009
Nom IUPAC 3-pyrrol-1-ylbenzènecarbothioamide
SMILES C1=CN(C=C1)C2=CC=CC(=C2)C(=S)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(1H-pyrrol-1-yl)benzene-1-carbothioamide
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 10 g
Poids de la formule 202.28
Pourcentage de pureté 97%