Learn More
Acide 3-(1H-pyrrol-1-yl)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10180822
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10180822 250 mg -
10364422 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10180822 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC21901CB
 Article restreint
Expédition estimée: 04-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 61471-45-2
Formule moléculaire C11H8NO2
Poids moléculaire (g/mol) 186.19
Numéro MDL MFCD02656610
Clé InChI PODFNQCZFHLJPH-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 736537
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=CC(=C1)N1C=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(1H-Pyrrol-1-yl)benzoic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Synonyme 3-1h-pyrrol-1-yl benzoic acid, 3-pyrrol-1-yl-benzoic acid, benzoic acid, 3-1h-pyrrol-1-yl, n-3-carboxy phenylpyrrole, 3-1-pyrrolyl benzoic acid, 3-pyrrol-1-yl benzoic acid, 3-pyrrolylbenzoic acid, 1-3-carboxyphenyl-1h-pyrrole, benzoicacid,3-1h-pyrrol-1-yl, benzoicacid, 3-1h-pyrrol-1-yl
Nom IUPAC 3-(1H-pyrrol-1-yl)benzoate
Poids de la formule 187.2
Pourcentage de pureté 97%